lyophilized powder
比活
15-30 units/mg protein (biuret)
分子量
tetramer ~32 kDa
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])(OC3C(OC(C3O)N4C=CC(=O)NC4=O)CO)OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O.[N+H4]
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
InChI key
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
研究领域:细胞信号传导。尿酸酶由四个相同的亚基组成,是一种同型四聚体酶。细菌、古生菌和真核生物等多种生物体中都存在功能性尿酸酶。然而,灵长类动物和人类缺乏功能性尿酸酶。
应用
用 球状节杆菌 产生的尿酸酶涂覆电极制成生物传感器,可检测尿样中的尿酸。它也可用于分析 Zn、Cu、Mg 和 Mn 离子对尿酸酶的影响。
生化/生理作用
球形节杆菌是家禽粪便和废弃物中尿酸酶或尿酸氧化酶的主要生产者。尿酸酶可水解尿酸并导致家禽粪便中的氨挥发。在大多数哺乳动物体内,尿酸酶将尿酸转化为尿囊素,尿囊素是一种可溶性排泄物。由于人类在进化过程中丧失了尿酸酶,因此缺乏尿酸酶。循环系统中的尿酸水平升高增加了人类患痛风、肾结石、高血压和糖尿病的风险。尿酸酶是一种重要的酶,在嘌呤代谢途径中发挥作用。
Zn 和 Cu 显示能抑制尿酸酶活性。
分子量: 4×~32 kDa (四聚体)
等电点:4.64
K M 值(以尿酸为底物):~0.01 mM
活性的最适 pH:8.5-9.5
稳定性最佳 pH 值:6.0-9.5
等电点:4.64
K M 值(以尿酸为底物):~0.01 mM
活性的最适 pH:8.5-9.5
稳定性最佳 pH 值:6.0-9.5
单位定义
在25℃、pH 9.0条件下,一个单位每分钟可将 1.0μ摩尔尿酸转化为尿囊素。
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Development of a sandwich format, amperometric screen-printed uric acid biosensor for urine analysis.
Kanyong P, et al.
Analytical biochemistry, 428(1), 39-43 (2012)
Review of Uricase and Other Key Metabolites Produced by Microorganisms through Submerged Fermentation INTRODUCTION
Sandeep V C, et al.
Fluoropolymers 2. , 22(4) (2023)
Uric acid: a danger signal from the RNA world that may have a role in the epidemic of obesity, metabolic syndrome, and cardiorenal disease: evolutionary considerations.
Seminars in Nephrology, 31(5), 394-399 (2011)
A Therapeutic Uricase with Reduced Immunogenicity Risk and Improved Development Properties
Andrew C N, et al.
PLoS ONE, 11(12) (2016)
Uric acid and evolution.
Bonifacio AL and Jesus MV
Rheumatology (Basel), 49(11), 2010-2015 (2010)