产品名称
胰蛋白酶抑制剂 来源于大豆, For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
生物源
Glycine max (soybean)
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
powder
分子量
20,000 Da
包裝
vial of 5 mg
技術
electrophoresis: suitable
溶解度
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
成分
單位定義
準備報告
在2-8℃下短期储存时,溶液可保持活性。溶液分装后可在-20℃冷冻并保持稳定。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
实验方案
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
天然胰蛋白酶抑制剂也称为丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpins),是最大和最多样化的蛋白酶抑制剂家族。Serpins通过抑制体内丝氨酸蛋白酶来控制蛋白质的活化和分解代谢。
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门