主要文件
T2327
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
别名:
Kunitz 抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.77
产品名称
胰蛋白酶抑制剂 来源于大豆, BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
生物源
Glycine max (soybean)
品質等級
產品線
BioUltra
化驗
≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自大豆(大豆)的胰蛋白酶抑制剂(也称为 Kunitz 胰蛋白酶抑制剂)是一种具有单个胰蛋白酶结合反应位点的 21 kDa 蛋白。
應用
来自大豆(大豆)的胰蛋白酶抑制剂可用于:
  • 作为测定点蜂缘蝽中肠裂解液(M1)中内源性胰蛋白酶抑制剂的含量的标准品
  • 作为比较纯化蛋白对胰蛋白酶抑制活性的标准品
  • 通过在 MonoS 阳离子交换色谱中分级分离来监测胰蛋白酶的抑制活性
  • 作为胰蛋白酶抑制剂
生化/生理作用
大豆胰蛋白酶抑制剂可抑制胰蛋白酶活性,而很少抑制胰凝乳蛋白酶和纤溶酶活性。它可以 1:1 的化学计量与胰蛋白酶形成复合物。形成这种复合物后,胰蛋白酶可裂解抑制剂中的精氨酸-异亮氨酸单键。这种复合物的解离可生成改性或天然的抑制剂。在胰蛋白酶结合的最佳 pH 值 (pH 8.0) 下,缔合常数 ≥ 10×108
来自大豆(大豆)的胰蛋白酶抑制剂以竞争性抑制方式与胰蛋白酶的活性位点结合。
單位定義
一个胰蛋白酶单位是指在使用BAEE作为底物时,在25°C、 pH 7.6条件下每分钟产生0.001的ΔA253 所需的酶量;反应体积3.2 ml,1 cm光路。
準備報告
T9128 的进一步纯化产生具有增强的活性的电泳纯的 Kunitz 抑制剂。
胰蛋白酶抑制剂可溶于水和磷酸盐缓冲液,浓度为 10 mg/ml 或更高。较高浓度的溶液可能会混浊,并呈黄色至琥珀色。
分析報告
1 mg 可抑制 ≥1.0 mg 胰蛋白酶(活性约为每毫克蛋白 10,000 BAEE 单位)。
其他說明
查看更多关于 胰蛋白酶抑制剂的信息。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xingfei Li et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(17), 4439-4448 (2018-03-23)
We first observed that protein/polysaccharide interaction exhibited noninteracting behavior which makes Bowman-Birk chymotrypsin inhibitor (BBI) always free of complexation, being separated from another protein with similar isoelectric points, Kunitz trypsin inhibitor (KTI). Turbidity titrations showed that the electrostatic attractions were
A continuous fluorometric assay for trypsin based on melittin and the noncovalent-binding-induced pyrene excimer
Xu N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 42(12), 1528-1530 (2013)
Functional analysis of the Kunitz trypsin inhibitor family in poplar reveals biochemical diversity and multiplicity in defense against herbivores
Major IT and Constabel CP
Plant Physiology, 146(3), 888-903 (2008)
A midgut lysate of the Riptortus pedestris has antibacterial activity against LPS O-antigen-deficient Burkholderia mutants
Am Jang H, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 67, 97-106 (2017)
Quantitative determination of active Bowman-Birk isoinhibitors, IBB1 and IBBD2, in commercial soymilks
Arques MC, et al.
Food Chemistry, 155, 24-30 (2014)
实验方案
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC