product name
胰蛋白酶抑制剂 来源于大棉豆 (利马豆), Type II-L, crude powder
生物源
Phaseolus limensis (lima bean)
種類
Type II-L
形狀
crude powder
分子量
9 kDa
溶解度
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
来自莱豆的胰蛋白酶抑制剂 (利马豆)已经被用于:
- 在人血浆中抑制胰蛋白酶
- 在兔骨骼肌中终止蛋白水解消化
- 在来自美洲牧草盲蝽的唾液腺酶提取物的抑制
- 在 龙舌兰 酶提取物中抑制蛋白水解活性
胰蛋白酶抑制剂已被用作分离弹性蛋白酶类酶的亲和配体。
生化/生理作用
青豆胰蛋白酶抑制剂属于蛋白酶抑制剂的 Bowman-Birk 家族。分子量为 9 kDa,含有 9 个二硫键,热稳定性高。具有胰蛋白酶和糜蛋白酶结合子域。
物理性質
单体的表观分子量约为 9,000 Da,但发生浓缩和 pH 依赖性二聚化。
單位定義
在25℃、pH 7.6条件下,反应体积为3.2 mL、光程为1 cm时,以BAEE为底物,一单位胰蛋白酶每分钟可产生0.001的 Δa253 。
準備報告
通过修改 Tauber, H 等人编写的生化与分子生物学行业杂志第 179 期,第 1155 页(1949 年)的方法制备。
分析報告
1 mg 将抑制 ≥0.8 mg 胰蛋白酶,活性约为 10,000 BAEE 单位/mg 蛋白质。
其他說明
查看更多关于 胰蛋白酶抑制剂的信息。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Artery, 7(4), 290-302 (1980-01-01)
A serine protease active on insoluble elastin at neutral pH has been isolated from human aortic media employing a Lima-bean trypsin inhibitor - Sepharose column. It is also hydrolyzed Suc (Ala)3 pna and casein but was found inactive against Benzoyl-Tyr-pna
In-house phase determination of the lima bean trypsin inhibitor: a low-resolution sulfur-SAD case
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 59(2), 393-395 (2003)
Proteins, 91(1), 22-31 (2022-08-05)
Bovine pancreatic trypsin was crystallized, in-complex with Lima bean trypsin inhibitor (LBTI) (Phaseolus lunatus L.), in the form of a ternary complex. LBTI is a Bowman-Birk-type bifunctional serine protease inhibitor, which has two independent inhibitory loops. Both of the loops
A Rapid and Reliable Method for Total Protein Extraction from Succulent Plants for Proteomic Analysis
The Protein Journal, 36(4), 308-321 (2017)
Shark skeletal muscle tropomyosin is a phosphoprotein
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 29(2-5), 101-107 (2008)
商品
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
实验方案
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门