描述
non-ionic
表单
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
聚集数
100-155
技术
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
颜色
APHA: ≤100
浊度
≤5.0 NTU
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
转变温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13.5
SMILES字符串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
483.8 °F - closed cup
闪点(°C)
251 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)