Merck
F8775
Sigma-Aldrich
甲醛 溶液
for molecular biology, 36.5-38% in H2O
别名:
福尔马林
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCHO
CAS号:
分子量:
30.03
Beilstein:
1209228
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
等級:
for molecular biology
技術:
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
應用:
general analytical
genomic analysis
蒸汽壓力:
52 mmHg ( 37 °C)
等級
for molecular biology
品質等級
蒸汽密度
1.03 (vs air)
蒸汽壓力
52 mmHg ( 37 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
572 °F
包含
10-15% methanol
濃度
36.5-38% in H2O
技術
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
應用
general analytical
genomic analysis
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI 密鑰
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲醛是一种具有刺激性气味的无色化学物质,广泛应用于多种生物学研究和实验室环境。它主要以37%溶液(福尔马林)的形式提供,其多样化用途包括组织保存、杀菌和RNA凝胶电泳中的变性剂。但是,重要的是要认识到它的潜在健康风险,并以合适的预防措施进行处理。多样化功能:
  • 防腐剂:甲醛抑制微生物生长的能力令其成为生物学样品的有效防腐剂,防止腐败并确保分析用样品的完整性。这种特性的应用见于医学实验室、博物馆和防腐液。
  • 固定剂:在历史上,甲醛可用作固定剂,可交联蛋白并保护显微镜检查用组织的结构。这种特性让研究人员能够以良好的清晰度观察解剖学细节和细胞成分。
  • 变性剂:在分子生物学技术领域,如甲醛-琼脂糖凝胶电泳,甲醛使RNA分子变性,从而防止其形成二级结构,并实现基于尺寸的分离。这种技术对于基因表达和RNA完整性的研究有重要价值。
應用
甲醛溶液已用于固定细胞和组织切片。它已用于甲醛琼脂糖凝胶电泳。甲醛可用作RNA的甲醛-琼脂糖凝胶电泳中的变性剂。
特點和優勢
  • 用途广泛,适用于多种实验室和研究应用
  • 适用于分子生物学和生物化学应用
分析報告
针对用于 RNA 的甲醛-琼脂糖凝胶电泳进行了测试。
同類產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
133.0 °F - closed cup
閃點(°C)
56.11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
RNA-dependent RNA Polymerase Assay for Hepatitis E Virus.
Nair VP et al.
Bio-protocol null
Lun Zhao et al.
Nature communications, 10(1), 3640-3640 (2019-08-15)
Insight into high-resolution three-dimensional genome organization and its effect on transcription remains largely elusive in plants. Here, using a long-read ChIA-PET approach, we map H3K4me3- and RNA polymerase II (RNAPII)-associated promoter-promoter interactions and H3K9me2-marked heterochromatin interactions at nucleotide/gene resolution in rice.
Farrell RE
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization (2010)
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Yanwei Sha et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 7(8), e807-e807 (2019-07-04)
Asthenozoospermia (AZS), also known as asthenospermia, is characterized by reduced motility of ejaculated spermatozoa and is detected in more than 40% of infertile patients. Because the proportion of progressive spermatozoa in severe AZS is <1%, severe AZS is an urgent
实验方案
Sigma Imprint染色质免疫沉淀试剂盒利用检测板系统,可实现快速的高通量ChIP检测