等級
for molecular biology
品質等級
描述
non-ionic
形狀
liquid
技術
IR spectroscopy: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
HLB
13
異物活動
DNase and RNase, none detected
SMILES 字串
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI 密鑰
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 在小鼠肌肉匀浆的western blotting中作为匀浆缓冲液中的中性洗涤剂
- 研究E8.5-E10.5胚胎中lacZ表达的X-gal染色
- 制备可用于RT-qPCR的细胞裂解物的细胞裂解(CL)缓冲液
其他說明
品質
注意
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
483.8 °F - closed cup
閃點(°C)
251 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
使用RIP试剂盒进行哺乳动物细胞Ago抗体-RNA免疫沉淀的实验方案和流程
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
相关内容
利用亲和力、GST pull-down、TAP 和共免疫沉淀方法,通过Pull-Down研究体外蛋白质互作。
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.