Merck
R4632
Sigma-Aldrich
视黄醇乙酸酯
synthetic, crystalline solid or supercooled liquid
别名:
维生素 A 醋酸酯, 醋酸维生素 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H32O2
CAS号:
分子量:
328.49
Beilstein:
1915439
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
eCl@ss:
34058009
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.79
生物来源
synthetic
方案
≥90% (HPLC)
表单
crystalline solid or supercooled liquid
效能
2,600,000-2,940,000 I.U. per g
颜色
light yellow to dark yellow
mp
57-58 °C
~58 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
维生素A通常以视黄酯形式的存在于食物中,而视黄酯是维生素A的前体来源。视黄醇乙酸酯是黄色晶体,不溶于水。它溶于乙醇和油。
应用
视黄醇乙酸酯已被用于:
  • 研究其对小鼠耳蜗发育的影响
  • 作为定量测定蛋黄中抗氧化剂的内标物成分
  • 作为测定血清视黄醇浓度的内标物
生化/生理作用
视黄醛、视黄醇和视黄酸是维生素 A 的醛、醇和酸形式。由于脂肪链中的不饱和键,维 a 酸的几何异构体较多。
维 A 酸也以维 A 酸酯的形式存在,如丙酸维 A 酸、醋酸维 A 酸和维 A 棕榈酸酯。视黄醇酯提供维生素 A 库,可根据需要转化为视黄醇和其他维 A 酸。醋酸视黄醇具有广泛的生物学用途。
外形
包装为熔融物,可以结晶固体或过冷粘性液体形式存在
分析说明
活性基于与 USP 标准品的 HPLC 比较。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Capillary electrophoresis Food Additives
Frazier RA
Encyclopedia of Separation Science (2007)
Effects of retinoid treatment on cochlear development, connexin expression and hearing thresholds in mice
Kim Yy, et al.
Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery = Le Journal D'Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale (2018)
The common marmoset in captivity and biomedical research
Marini RP
Common Fragrance and Flavor Materials (2018)
Assessment of the relative dose-response test based on serum retinol-binding protein instead of serum retinol in determining low hepatic vitamin A stores
Fujita M, et al.
American Journal of Clinical Nutrition (2009)
Buhler Volker
Vademecum for Vitamin Formulations (2001)
实验方案
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.