生物来源
synthetic (organic)
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
技术
HPLC: suitable
颜色
white to off-white
mp
83-86 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
基因信息
human ... VDR(7421)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 早期肾功能损害的老年人中肾-骨轴调节因子、炎症和铁状态的改变以及维生素D补充的影响。:该研究旨在探讨胆骨化醇在老年肾功能损害患者肾骨轴、炎症反应和铁代谢中的重要作用。通过补充维生素D,研究人员观察到可以指导未来治疗策略的关键变化(Christodoulou M et al., 2024)。
- 25-羟基维生素D3对多发性硬化症患者临床结局的影响一项随机、双盲临床试验——试点研究。:本临床试验评估胆钙化醇在改善多发性硬化症患者健康结局方面的疗效。使用胆钙化醇可能增强神经功能并减少疾病进展,说明其在神经退行性疾病管理中的重要作用(Maghbooli Z et al., 2024)。
- 维生素D能够通过抑制NLRP3炎性体通路调节COVID-19相关严重程度。:这项关键研究通过对NLRP3炎症小体通路的调节作用,将胆钙化醇与降低COVID-19严重程度相关联。这些发现强调了维生素D作为一种调节剂在对抗病毒感染的免疫反应中的潜力(Khalil B et al., 2024)。
- 维生素D补充对肥胖或超重个体中枢血流动力学参数和自主神经系统的影响。:这项随机对照试验探讨了胆钙化醇补充剂如何影响肥胖或超重患者的心血管和自主神经功能,为其在骨骼健康之外的益处和心血管调节作用提供了启示(Faria ACC et al., 2024)。
生化/生理作用
储存及稳定性
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)