生物源
plant
描述
Synthesized from natural α-tocopherol
產品線
BioReagent
形狀
liquid (or semi-solid)
比活性
~1360 IU/g
分子量
Mw 472.74 g/mol
純化經由
crystallization
技術
cell culture | insect: suitable
顏色
white to yellow
溶解度
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI 密鑰
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为补充剂,用于培养人胚胎肾细胞(HEK 293),评估其对细胞生长的影响
- 作为组成成分,用于Dulbecco′s改良Eagle培养基/营养混合物F-12(DMEM / F12),培养永生化软骨细胞系
- 作为无血清培养基成分,用于培养人类结肠组织器官
- 试验其对牛关节软骨细胞的抗氧化作用
生化/生理作用
注意
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.