生物来源
bovine
无菌性
sterile-filtered
产品线
BioXtra
方案
28-32% total protein basis (UV)
表单
liquid
来源
USA origin
浓度
in phosphate buffer (DPBS)
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, tested
pH值(酸碱度)
6.5-7.5
异质活性
Mycoplasma Test by Barile on Raw material, none detected
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
制备说明
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.