Merck
T9661
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Safe-Lock 微量离心管
volume 1.5 mL, natural
别名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
RCF 30,000 × g
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 120.086 (EU)
Eppendorf® 022363204 (USA)
容積
1.5 mL
顏色
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们的Safe Lock微量离心管经专门设计,具有超高的离心稳定性和最好的密封性,确保珍贵样品的安全。
應用
Eppendorf® Safe-Lock微量离心管适用于提取质粒DNA。
特點和優勢
  • Eppendorf Safe-Lock管盖卡扣设计,防止样品孵育和储存过程中意外开盖
  • 不含爽滑剂、塑化剂和杀菌剂
  • 管子聚丙烯材质,机械强度高、耐化学腐蚀、耐高温
  • 管盖密封性好,减少样品在储存过程中的蒸发
  • 加大的管盖和管外侧都是磨砂面,便于标记
  • -86 °C-100 °C均能耐受
  • 开盖后可121 °C高压灭菌20分钟
  • 具有超高的离心稳定性,离心耐受力高达30,000 × g,可防止管壁破裂造成样品损失,处理有毒样品时能够保证安全
(小钩设计使)离心管可牢靠扣住,并可防止意外打开。可书写的平顶管盖方便标记阳性样品。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
访问文档库
实验方案
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.