Merck
G7126
Sigma-Aldrich
甘氨酸
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
别名:
氨基乙酸, 甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
甘氨酸, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
技術
western blot: suitable
雜質
≤0.01% Ammonia
損耗
≤0.2% loss on drying
顏色
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
正離子痕跡
≤0.01% (Ammonia (NH3))
官能基
amine
carboxylic acid
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘氨酸是一种蛋白质氨基酸,在生物化学和生理学中发挥多种作用。这种非必需、非极性生糖氨基酸在中枢神经系统中充当抑制性神经递质,但也与谷氨酸一起作为 NMDA 受体的协同激动剂。作为前体,甘氨酸是各种大分子的合成嵌段,在细胞过程中发挥着至关重要的作用。
除了其重要的生物功能外,甘氨酸在各种研究应用中还表现出显着的多功能性。它作为生化试剂的应用使其在许多测定和实验方案中非常宝贵。其缓冲能力使其在 SDS-PAGE 和蛋白质印迹、层析和细胞培养等蛋白质分析技术中发挥关键作用。甘氨酸′两性离子性质使其成为一系列 pH 值的有效缓冲剂。在免疫学研究中,它广泛用于制备蛋白质印迹和其他技术的缓冲液。此外,它与各种酶的兼容性使其可用于乳酸测定等酶测定。此外,甘氨酸有助于配制用于蛋白质稳定、pH 控制和酶促反应的缓冲液。
甘氨酸是一种非手性氨基酸。甘氨酸是一种pI为6.7的分子,其类似于聚丙烯酰胺凝胶中的积层胶区域的pH。它具有低流动性、疏水性并不与蛋白结合的优点。
應用
  • 甘氨酸已被加入到western blotting过程中的转膜缓冲液。
  • 它已用于溶解MTT(3- [4,5-二甲基噻唑-2-基]-2,5二苯基四唑溴化物)细胞毒性测定中会用到的甲臜晶体的溶液制备中。
  • 它已用于终止大鼠嗜碱性白血病(RBL)检测。
生化/生理作用
甘氨酸是中枢神经系统中的一种抑制性神经递质,并可作为NMDA(N-甲基-D-天冬氨酸)受体的一种变构调节剂。它会涉及到运动和感觉数据的处理,从而对运动、视力和听力进行调控。
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
特點和優勢
  • 适用于细胞生物学和生化研究
  • 适用于多种研究应用的高品质化合物
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Assessment of the sensitizing potential of processed peanut proteins in Brown Norway rats: roasting does not enhance allergenicity.
Kroghsbo S et al.
PLoS ONE, 9, e96475-e96475 (2014)
A functional study on the migration of human monocytes to human leukemic cell lines and the role of monocyte chemoattractant protein-1.
Legdeur MC et al.
Leukemia, 11, 1904-1904 (1997)
Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry (2013)
Formalin-inactivated bovine RSV vaccine enhances a Th2 mediated immune response in infected cattle.
Kalina WV et al.
Vaccine, 22, 1465-1465 (2004)
B López-Corcuera et al.
Molecular membrane biology, 18(1), 13-20 (2001-06-09)
Glycine accomplishes several functions as a transmitter in the central nervous system (CNS). As an inhibitory neurotransmitter, it participates in the processing of motor and sensory information that permits movement, vision, and audition. This action of glycine is mediated by
商品
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
实验方案
源自操作步骤SSPHYT02。包括模板根据现行SOP规范更新和整合注意事项到操作步骤。
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
在测定5′-核苷酸酶活性时,本操作流程使用5′-单磷酸腺苷和一种显色试剂生成的标准曲线而对释放的磷的微摩尔数进行测定。
查看所有结果