方案
≥98% (HPLC)
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
聚集数
3-12
技术
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
应用
diagnostic assay manufacturing
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 比较用于肾脏组织和血浆质谱的SPEED、S-Trap和基于溶液的样品制备方法。:这项研究比较了质谱的不同样品制备方法,突出了脱氧胆酸钠在提高蛋白质提取效率方面的功效(Templeton EM等人,2023年)。
- SimPLIT:简化的样品制备方法,用于大规模等压标记蛋白质组学。:这项研究介绍了一种简化的样品制备方法,用于大规模蛋白质组学,利用脱氧胆酸钠提高肽和蛋白质鉴定率(Sialana FJ等人,2022年)。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)