Merck
D6750
Sigma-Aldrich
脱氧胆酸钠
≥97% (titration)
别名:
3α,12α-二羟-5β-胆烷酸 钠盐, 去氧胆酸 钠盐, 脱氧胆酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H39NaO4
CAS号:
分子量:
414.55
Beilstein:
3581950
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
描述
anionic
品質等級
化驗
≥97% (titration)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
凝集数
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
16
官能基
carboxylic acid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI 密鑰
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
脱氧胆酸钠盐,也称为脱氧胆酸钠,是一种用途广泛的离子型去污剂,具有溶解膜结合蛋白和裂解细胞的卓越能力。其机制涉及破坏细胞膜和溶解疏水分子,使其成为科学研究应用中的宝贵试剂。在蛋白质研究中,它在溶解蛋白质(特别是嵌入膜中的蛋白质)、使其提取、纯化和后续分析中发挥着关键作用。
此外,脱氧胆酸钠将其用途扩展到从细胞和组织中提取核酸。通过裂解细胞和破坏细胞结构,它有助于核酸的释放和纯化,在细胞生物学和生化研究中具有重要价值。除了这些应用之外,它在细胞裂解过程中的有效性使其成为分解细胞并释放细胞内容物的宝贵工具,可应用于各种生物学研究中,包括显微镜、细胞生物学和生化研究。
應用
脱氧胆酸钠已用于棕色脂肪组织的裂解缓冲液中。它用于主动脉瓣膜导管的脱细胞化。
生化/生理作用
增加脂肪的溶解,以促进其在肠中的吸收。
特點和優勢
用于细胞生物学和生物化学研究的多功能表面活性剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Chemistry and biology of bile acids.
Mukhopadhyay S and Maitra U
Current Science, 87, 1666-1683 (2004)
Methods in Cell Biology (1974)
Development of decellularized aortic valvular conduit coated by heparin-SDF-1a multilayer.
Zhou J et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 99, 612-612 (2015)
Jingxin Zhou et al.
The Annals of thoracic surgery, 99(2), 612-618 (2014-12-17)
Decellularization can reduce the immune response to aortic valve allograft tissue, but the thrombogenicity and in vivo remolding of these grafts remain controversial. The aim of the present study was to modify the surface of decellularized valvular conduits with heparin-stromal
L L Liu et al.
Oncogene, 33(24), 3140-3150 (2013-07-16)
Prostate tumors develop resistance to androgen deprivation therapy (ADT) by multiple mechanisms, one of which is to express constitutively active androgen receptor (AR) splice variants lacking the ligand-binding domain. AR splice variant 7 (AR-V7, also termed AR3) is the most
商品
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
实验方案
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.