Key Documents
264101
Millipore
脱氧胆酸 钠
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
别名:
脱氧胆酸钠, 3α,12α-二羟-5β-胆烷酸 钠盐, 去氧胆酸 钠盐, 脱氧胆酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H39NaO4
CAS号:
分子量:
414.55
Beilstein:
3581950
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥96% (TLC)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
micellar wt 1700-4200
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
凝集数
3-12
4 - 10
顏色
white to off-white
pKa 
6.2
CMC
2-6 mM (20-25°C)
4 - 8 mM
溶解度
H2O: 2%, clear, colorless
正離子痕跡
heavy metals: ≤20.0 ppm
HLB
16
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI 密鑰
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于溶解膜结合蛋白的离子去污剂。据报道,诱导β-连环蛋白的酪氨酸磷酸化及其随后转位至细胞核,促进β-连环蛋白信号传导的激活(有效浓度5-50 µM)。聚集数:4-10。
用于溶解膜结合蛋白的离子型去污剂(聚集数:4-10;CMC:4-8 mM;胶束重量:1700-4200;pKa 6.2)。据报道,诱导β-连环蛋白的酪氨酸磷酸化及其随后转位至细胞核,促进β-连环蛋白信号传导的激活(有效浓度5-50 µM)。
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Pai, R., et al. 2004.Mol.Biol. Cell15 2156.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1