Merck
所有图片(4)
主要文件
1.06504
Millipore
脱氧胆酸钠
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
别名:
脱氧胆酸钠, 脱氧胆酸钠盐,脱氧胆酸钠盐 
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H39NaO4
CAS号:
分子量:
414.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
EC索引号:
206-132-7
NACRES:
NA.74
质量水平
表单
solid
效能
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
357-365 °C
转变温度
flash point >110 °C (own results)
溶解性
330 g/L
堆积密度
200 kg/m3
应用
microbiology
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
一般描述
脱氧胆酸钠是一种水溶性胆汁盐和离子型洗涤剂,用作细菌培养培养基的选择性抑制剂。它干扰葡萄糖的生长和掺入各种细胞部分,并且还抑制革兰氏阴性细菌中鞭毛的形成。
应用
脱氧胆酸钠用于从食品和环境中分离和分类革兰氏阴性菌的许多细菌培养基。
分析说明
含量测定(高氯酸滴定,以干燥物质计算): ≥ 98.5 %
鉴别(红外光谱):通过测试
pH值(2 %;水):7.5-9.5
比旋度 [α 20/D;2 %;水;以干燥物质计算):
重金属(以铅计): ≤ 0.001%
TLC测试:通过测试
胆酸(TLC): ≤ 2.0 %
干燥失重(TG): ≤ 6.0%
微生物检查的适用性(麦康凯琼脂):通过测试
该物质符合第6版欧洲药典专论1483以及任何后续修订版本中所述的标准。
有关详细信息,请索取我们的BSE证书。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1