Merck
SRE0023
Sigma-Aldrich
β-葡萄糖醛酸酶
Purified, aqueous solution, β-glucuronidase 150,000-250,000 units/mL, β-glucuronidase ≥20,000,000 units/g protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
质量水平
表单
aqueous solution
β-glucuronidase activity
≥20,000,000 units/g protein
150,000-250,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
比较不同酶性能的新技术文章
了解更多
关于Sigma R&D生成的最新应用数据以便使用不同来源的酶优化不同药物类别的水解,并使用色谱纯化酶降低酯酶活性的影响,导致6-MAM转化为吗啡
生化/生理作用
β-葡萄糖醛酸酶(GUSB)是一种溶酶体酶,可降解含有葡萄糖醛酸的糖胺聚糖。β-从鲍鱼中获得的葡糖醛酸酶具有水解样品的能力,该样品具有高分析物浓度。β-葡萄糖醛酸酶的缺乏导致 VII 型粘多糖贮积症(MPSVII),这会导致溶酶体储存在脑中。
单位定义
在37℃,pH 3.8(30分钟检测)条件下,一个Sigma或改良的Fishman单位可每小时从酚酞葡糖苷酸中释放1.0 μg酚酞。
外形
以含有 L-脯氨酸、醋酸铵和叠氮化钠的水溶液形式提供
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Evaluation of abalone beta-glucuronidase substitution in current urine hydrolysis procedures
Malik W B, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 38(3), 171-176 (2014)
Human beta-glucuronidase: structure, function, and application in enzyme replacement therapy
Naz H, et al.
Rejuvenation Research, 16(5), 352-363 (2013)
商品
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.