Merck
BGALS-RO
Roche
β-葡萄糖醛酸酶
from E. coli K 12
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.28
生物源
Escherichia coli K12
品質等級
形狀
solution
分子量
Mr ~220 kDa
包裝
pkg of 1 mL (03707580001)
pkg of 15 mL (03707601001)
pkg of 5 mL (03707598001)
製造商/商標名
Roche
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
參數
48 °C optimum reaction temp.
技術
activity assay: suitable
顏色
colorless
最適pH
6.0-6.5
溶解度
water: soluble
適合性
suitable for enzyme test
UniProt登錄號
應用
detection
sample preparation
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Escherichia coli ... uidA(946149)
一般說明
Glucuronidase at 25 °C, or 140 U/mg at 37 °C, at pH 7 with 4-nitrophenyl-β-D-glucuronide as substrate; 1 ml β-Glucuronidase contains at least 140 U at 37 °C.
特異性
切割末端葡萄糖醛酸,β-与单糖、寡糖或多糖或苯酚相连。
應用
β-葡萄糖醛酸酶已被广泛用于研究和分析实验室,用于酶法水解类固醇 β-葡萄糖醛酸苷。β-葡萄糖醛酸酶被用于:
  • 水解尿液((pH 6.0–6.5))中的类固醇结合物(葡萄糖醛酸苷)
  • 用于兴奋剂检测
  • 检测小剂量本二氮卓类。
  • 在GC-MS、HPLC、免疫测定或其他分析方法前制备裂解葡萄糖醛酸苷的样品。
它还被用于血浆肠内酯、睾酮和表睾酮葡萄糖醛酸苷的水解。
生化/生理作用
葡萄糖醛酸化是新陈代谢的基本原理之一。提供给人体的许多物质都要经过代谢处理,包括在UDP-葡萄糖醛酸基转移酶(UGT)作用下与葡萄糖醛酸结合。β-葡糖苷酸,也称为β-D-葡萄糖苷酸,可催化葡萄糖醛酸基转移至许多生物学和具有药理学活性的内源性和外源性分子。与原来的分子相比,葡糖苷酸通常更易溶、毒性更小、且更易被人体排泄。为了分析这些存在于体液(如尿液和血浆)中的药物偶联物,必须对葡糖苷酸进行解偶。分析过程中,检测前的酶促水解对于实现高灵敏度必不可少。水解后,样品可通过质谱法、气相色谱法、HPLC、免疫测定法或其他分析方法进行分析。
特點和優勢
β-来自大肠杆菌的葡糖苷酸对β-葡糖苷酸具有高度特异性,能够非常快速地水解类固醇β葡糖苷酸以及裂解许多其他类型的葡糖苷酸,比如苯二氮、类鸦片活性肽和大麻素等。β-葡糖苷酸可用于生物液体(主要是尿液)中葡糖苷酸的酶促水解。用于掺杂的物质与葡糖苷酸结合,这意味着有效的掺杂分析通常依赖于由β-葡糖苷酸对结合药物分子进行酶促裂解。
  • 基于酶′的高比活性执行快速分析
  • 快速筛查类固醇、苯二氮、大麻素和阿片。
  • 节省时间,不需要清理反应或缓冲尿液就可以开始流程。
單位定義
β-葡萄糖醛酸酶活性的国际单位是酶活性,在+25 °C条件下,当pH为7.0时,将4-硝基苯基-β-D-葡萄糖醛酸苷(4NPG)的对硝基苯酚的释放速率提高1 μM。
Fishman单位以前使用过。这个单位是酚酞从葡萄糖醛酸化物(PPG)中的释放。无法通过比较类固醇β-葡萄糖醛酸苷不同制剂就PPG的活性来测量相对活性。许多制剂不会均等催化尿液中PPG、4NPG或各种类固醇β-葡萄糖醛酸苷的水解。基于以下考虑,选择4NPG作为标准底物:
  • 两种底物的米氏浓度相似(对于4 NPG,KM = 2 ×10-4 M;对于PPG,KM = 6 ×10-5 M),但相应的水解速率不同:
  • 4NPG水解速率约为PPG的5倍;
  • 对PPG来说,底物过量会产生抑制作用;使用4NPG时,则没有发现这一点。
外觀
50%甘油溶液,pH约为6.5
(一瓶15 ml)
其他說明
大肠杆菌β-葡糖苷酸基本上不具有硫酸酯酶活性,在裂解类固醇和苯二氮偶联物时特别有效。
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
法律資訊
本产品的销售不排除或授予第三方专利的任何权利,包括F.Hoffmann - La Roche AG集团所属公司的专利,特别是使用该产品获得的改造抗体的使用。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
Alan V Rincon et al.
Psychoneuroendocrinology, 120, 104774-104774 (2020-06-24)
Neuroendocrine research on the formation of social bonds has primarily focused on the role of nonapeptides. However, steroid hormones often act simultaneously to either inhibit or facilitate bonding. Testosterone is proposed to mediate a trade-off between male mating effort and
T V Zenser et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 27(9), 1064-1067 (1999-08-26)
Individuals exposed to carcinogenic aromatic amines excrete arylamine N- and O-glucuronide metabolites. This study assessed the susceptibility of selected glucuronides to hydrolysis by human and Escherichia coli beta-glucuronidase. N- or O-glucuronides were prepared with the following aglycones: benzidine, N-acetylbenzidine, N'-hydroxy-N-acetylbenzidine
LC-MS/MS-Based Assay for Free and Deconjugated Testosterone and Epitestosterone in Rat Urine and Serum.
Jenkinson C
Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques , S5, doi-doi (2014)
Anne-Sophie Morisset et al.
The British journal of nutrition, 102(2), 195-200 (2009-07-10)
There has been a growing interest in lignans, a class of phyto-oestrogens, because of their potentially favourable effects on human health. The aim of the present study was to compare the metabolic profile of post-menopausal women consuming various amounts of
Loganathan Arul et al.
Bioinformation, 2(8), 339-343 (2008-08-08)
Glycosyl hydrolases hydrolyze the glycosidic bond either in carbohydrates or between carbohydrate and non-carbohydrate moiety. The beta-glucuronidase (beta D-glucuronoside glucuronosohydrolase; EC 3.2.1.31) enzyme belongs to the family-2 glycosyl hydrolase. The E. coli borne beta-glucuronidase gene (uidA) was devised as a