SMB00287
间型霉素 A
from Streptomyces kaniharaensis, ≥98% (HPLC)
别名:
1-C-(7-Amino-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-3-yl)-1,4-anhydro-(1S)-D-Ribitol, 7-Amino-3-(β-D-ribofuranosyl)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, 8-Aza-9-deazaadenosine, Formycin, NSC 102811
About This Item
推荐产品
生物来源
Streptomyces kaniharaensis
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
颜色
white to off-white
溶解性
DMSO: soluble 1 mg/mL
H2O: soluble 3 mg/mL
抗生素抗菌谱
viruses (Antiretroviral)
作用机制
enzyme | inhibits
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
基因信息
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
生化/生理作用
包装
其他说明
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)