certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. A0230200
traceable to USP 1012123
API 家族
adenosine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
234-236 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
基因資訊
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
腺苷是一种嘌呤核苷,同时也是RNA和许多其他生物分子(如三磷酸腺苷和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)的结构单元。在细胞外空间,ecto-′-核苷酸酶 (CD73) 使三磷酸腺苷 (ATP) 脱磷酸化而产生腺苷。腺苷有四个受体,分别是A1R、A2AR、A2BR和A3R。腺苷在成骨分化中起着关键作用。A1R诱导破骨细胞分化,A2AR诱导成骨细胞分化。
應用
腺苷可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱技术和毛细管电泳对输液溶液中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
腺苷受体处的内源性神经递质。心肌保护作用可能与 A1 腺苷受体的激活有关。通过 A2 腺苷受体可介导腺苷的抗血小板和抗炎作用。相比之下,腺苷在哮喘和慢性阻塞性肺部疾病 (COPD) 中起促炎介质作用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAA7134。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
應用
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Adenosine Receptors: Therapeutic Aspects for Inflammatory and Immune Diseases (2006)
Development and validation of a high-performance liquid chromatography assay and a capillary electrophoresis assay for the analysis of adenosine and the degradation product adenine in infusions
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 535-539 (2004)
Nature reviews. Cancer, 13(12), 842-857 (2013-11-15)
Cancer is a complex disease that is dictated by both cancer cell-intrinsic and cell-extrinsic processes. Adenosine is an ancient extracellular signalling molecule that can regulate almost all aspects of tissue function. As such, several studies have recently highlighted a crucial
Journal of the American College of Cardiology, 63(18), 1904-1912 (2014-03-25)
The goal of this study was to compare the diagnostic accuracy of combined computed tomography perfusion (CTP) + computed tomography angiography (CTA), transluminal attenuation gradient by 320-detector row computed tomography (TAG320) + CTA, and CTP + TAG320 + CTA (multidetector computed tomography-integrated protocol [MDCT-IP])
Nature reviews. Genetics, 15(5), 293-306 (2014-03-26)
Cellular RNAs carry diverse chemical modifications that used to be regarded as static and having minor roles in 'fine-tuning' structural and functional properties of RNAs. In this Review, we focus on reversible methylation through the most prevalent mammalian mRNA internal