主要文件
SCP0227
Sigma-Aldrich
Protein Kinase C Substrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C51H100N22O11
分子量:
1197.48
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized
组成
Peptide Content, ≥65%
储存条件
protect from light
储存温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
应用
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)