Merck
SAE0088
Sigma-Aldrich
Filipin complex 预制溶液
from Streptomyces filipinensis, 5mg/ml in DMSO based solution
别名:
Filipin solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
ready-to-use solution
儲存條件
protect from light
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
菲律宾菌素复合物,是从菲律宾链霉菌 ( S. filipinensis)培养物中分离得到异构多烯大环内酯类物质的统称,而菲律宾菌素 III 是该复合物的主要部分。
應用
Filipin 已被用在双重染色程序中,作为检测聚丙烯酰胺凝胶中脂蛋白的探针,并固定在硝酸纤维素膜上。它也借助于特定的荧光复合物广泛用于定位和定量未酯化胆固醇。
菲律宾菌素复合物制成溶液可用于 HeLa 细胞染色,进行细胞骨架成像。
生化/生理作用
菲律宾菌素是具有抗真菌功能的抗生素。研究发现,菲律宾复合物可通过与膜固醇、麦角固醇和胆固醇相互作用,改变细胞膜结构。与胆固醇结合后,菲律宾菌素呈荧光偏移。因此,菲律宾菌素复合物可用于诊断尼曼匹克(Niemann-Pick) C型病,也是检测和定量细胞膜中胆固醇以及定量脑中脂质的有用工具。
其他說明
Filipin 复合物溶液对空气和光线非常敏感。接收后分装并储存于-20°C 条件下。避免冻融循环。
根据使用的具体方案,使用不同浓度的 Filipin 复合物。根据所用方案,用适当缓冲液稀释 5 mg/mL 贮备液。
Filipin 与胆固醇的复合物相互作用改变了吸收光谱和荧光光谱,使用 340-380 nm 处的激发和 385-470 nm 处的发射(Filipin 荧光染色光漂白非常迅速,因此应立即分析样品)的荧光显微镜进行观察。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
访问文档库
Xi Zhao et al.
Redox biology, 62, 102678-102678 (2023-03-21)
Elevated lipid peroxidation (LPO), usually present in the tumour microenvironment (TME), is profoundly implicated in antitumour immunity and may be targeted for the development of new antitumour therapies. However, tumour cells may also rewire their metabolism to survive elevated LPO.
The pentaene macrolide antibiotic filipin prefers more rigid DPPC bilayers: a fluorescence pressure dependence study
Castanho MRB, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1419(1), 1-14 (1999)
Hailan He et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 29(12), 4059-4069 (2023-06-29)
Christianson syndrome (CS) is caused by mutations in SLC9A6 and is characterized by global developmental delay, epilepsy, hyperkinesis, ataxia, microcephaly, and behavioral disorder. However, the molecular mechanism by which these SLC9A6 mutations cause CS in humans is not entirely understood
The filipin complex.
M E Bergy et al.
Biochemistry, 7(2), 653-659 (1968-02-01)
A FRET sensor of C-terminal movement reveals VRAC activation by plasma membrane DAG signaling rather than ionic strength
Konig B, et al.
eLife, 8, e45421-e45421 (2019)