Merck
O0625
Sigma-Aldrich
油红O
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
别名:
1-([4-(二甲苯偶氮)二甲苯]偶氮)-2-萘酚, 1-[2,5-二甲基-4-(2,5-二甲基苯偶氮)苯偶氮]-2萘酚, 油红, 溶剂红 27
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H24N4O
CAS号:
分子量:
408.49
颜色索引号:
26125
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
产品名称
油红O, certified by the BSC
Agency
certified by the BSC
质量水平
表单
powder
组成
Dye content, ≥75%
技术
microbe id | staining: suitable
颜色
dark red to brown
mp
120 °C (dec.) (lit.)
溶解性
chloroform/ethanol (1:1): 1 mg/mL
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cc1ccc(C)c(c1)\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N/c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,31H,1-4H3
InChI key
NPGIHFRTRXVWOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Oil Red O对脂质物质染色,脂质呈橙红色。它也可标记液泡,尤其是在ALL-L3(急性淋巴细胞白血病)或伯基特淋巴瘤/白血病中观察到。Oil Red O对新鲜样本染色,因为酒精固定除去了脂质物质。
Oil Red O是一种脂肪染色剂。它是用来染色和可视化脂肪的大概位置。
应用
Oil Red O已可用于细胞内脂滴和含脂液泡的染色。
Oil Red O已可用于:
  • 用于肝脏切片的组织学分析染色
  • 用于细胞内脂质含量的测定
  • 染色主动脉以检查动脉粥样硬化病变
适用性
经认证可作为Lillie和Asburn的Churukian′s改良法脂肪染色剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Adult bone marrow is a rich source of human mesenchymal 'stem' cells but umbilical cord and mobilized adult blood are not.
Wexler SA, et. al.
British Journal of Haematology, 121, 368-368 (2003)
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Clinical Laboratory Medicine (2002)
Albanese F
Canine and Feline Skin Cytology: A Comprehensive and Illustrated Guide to the Interpretation of Skin Lesions via Cytological Examination (2016)
Ablation of Myeloid ADK (Adenosine Kinase) Epigenetically Suppresses Atherosclerosis in ApoE-/-(Apolipoprotein E Deficient) Mice
Zhang M, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 38(12), 2780-2792 (2018)