Merck
RES20400-A7
SAFC
枸橼酸铁铵
别名:
柠檬酸铁 (III) 铵, 枸橼酸铁铵, 柠檬酸胺铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
雜質
Trace metals; tested
適合性
suitable for manufacturing use
SMILES 字串
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI 密鑰
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
如需获取此产品的相关文档,请联系客户支持并选择“产品文档”。请注意,需要签署保密协议才能获取该产品的相关文档。
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
包裝
产品具有以下包装规格:
RES20400-A702X: 1 kg容器
RES20400-A703X: 5 kg容器
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T Takahara et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 56(11), 2865-2869 (1998-12-16)
The high signal intensity from the intestinal fluid usually deteriorates the projection images of MR cholangiopancreatography (MRCP) because it superimposes on the biliary tract. FerriSeltz (Otsuka pharmaceutical, Tokushima, Japan; a ferric ammonium citrate-based positive oral contrast agent) solution in a
Danyu Li et al.
British journal of pharmacology, 178(5), 1182-1199 (2021-01-16)
Acute kidney injury is a common clinical problem with no definitive or specific treatment. Therefore, the molecular mechanisms of acute kidney injury must be fully understood to develop novel treatments. Nuciferine, a major bioactive compound isolated from the lotus leaf