生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
適合性
suitable for manufacturing use
異物活動
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES 字串
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI 密鑰
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
應用
酪氨酸是一种极性的、天然存在的非必需氨基酸。它用作细胞培养基组分,用于治疗性重组蛋白和单克隆抗体的商业生物制造。
包裝
本品具有以下包装规格:
RES3156T-A701X: 100g容器
RES3156T-A702X: 1kg容器
RES3156T-A704X: 10kg容器
RES3156T-A701X: 100g容器
RES3156T-A702X: 1kg容器
RES3156T-A704X: 10kg容器
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
取代透過
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1