Merck
RAB0455
Sigma-Aldrich
Neurokinin-A EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
种属反应性
rat, human, mouse
技术
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... TAC1(6863)
mouse ... TAC1(21333)
rat ... TAC1(24806)
一般描述
The Neurokinin A Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin A peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
免疫原
Neurokinin-A, synthetic peptide
应用
请参考Protocol了解详情。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABHRP3HRP-Streptavidin化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)