Merck
CLS6749
Corning®细胞计数仪
别名:
Automated counter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42181504
NACRES:
NC.01
材料
aluminum
描述
USB 3.0
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Corning 6749
高度 × 長度 × 寬度
(100 mm) (90 mm) (90 mm)
重量
1.0 kg
相关类别
一般說明
多年来,手动和自动细胞计数之间的选择一直是难题。一方面人工计算单元是准确的,但也耗时,并且依赖用户。自动单元计数速度更快,对用户依赖性更小,但一次性计数玻片的成本可能是一个问题。面临这一难题,现在有了解决方案。
新的Corning 细胞计数仪是首款自动化细胞计数器,结合了两种优势。包括:
  • 快速 – 利用在线图像处理。
  • 准确 – 利用基于云的机器学习算法。
  • 低成本 – 结合普通的可重复使用玻璃血细胞计。无需耗材。
系統要求
Windows 10平板电脑或配备USB 3.0端口的电脑。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
其他客户在看
相关内容
This guide helps determine if an open or closed system is the best method for your Corning® cell counting strategy.
This guide covers how Corning® Automated Cell Counters are able to count cells using the cloud