主要文件
RAB0413
Sigma-Aldrich
酪酪肽酶免疫法(EIA)检测试剂盒
for serum, culture supernatant and cell lysates
别名:
PYY
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123300
NACRES:
NA.32
种属反应性
mouse, human, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
输入
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.6 pg/mL
standard curve range: 3.91-1000 pg/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... PYY(5697)
一般描述
酪酪肽酶免疫法(EIA)检测试剂盒是基于竞争性酶免疫分析原理的体外定量检测酪酪肽(PYY)的方法。EIA-PYY-1检测1-36形式的酪酪肽。或许也可检测3-36形式,但是没有确定测试过。
免疫原
酪酪肽(YY肽,PYY),合成肽
应用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABHRP3HRP-Streptavidin化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)