主要文件
EZHNPY
Millipore
Human Neuropeptide Y ELISA Kit
measures and quantifies NPY levels in 50 μL serum or plasma
别名:
Pro-neuropeptide Y
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
产品名称
人神经肽Y(NPY)ELISA, This Human Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
质量水平
种属反应性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
参数
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-99%
sensitivity: 3 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 5-1000 pg/mL
inter-assay cv: 3-14%
intra-assay cv: 2-5%
技术
ELISA: suitable
输入
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt登记号
应用
research use
检测方法
colorimetric (450nm/590nm)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
Millipore很高兴提供我们的新型96孔ELISA NPY试剂盒。该试剂盒需提取样本,并支持我们对各种代谢性疾病标志物研究的承诺。
神经肽Y(NPY)是主要在大脑中发现的36个氨基酸的肽。它与许多生理过程有关,包括能量、平衡、记忆和学习的调节。 NPY由下丘脑分泌,除了增加食欲外,它还增加了作为脂肪存储的能量的比例,并阻断了向大脑的信号。NPY与其他肽类激素如胰多肽、PYY密切相关,与瘦素水平密切相关。
特异性
交叉反应性
有关详情,请参阅试剂盒方案
应用
用于检测/量化:NPY
研究类别
神经科学
该试验需要50 µl样本,并在室温下进行4小时试验。
其他说明
请联系技术服务部进行稀释度线性研究。
免责声明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3