product name
左旋多巴, ≥98% (TLC)
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
276-278 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
基因資訊
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488) , DRD2(13489) , DRD3(13490) , DRD4(13491) , DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316) , DRD2(24318) , DRD3(29238) , DRD4(25432) , DRD5(25195)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门