品質等級
藥物控制
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解度
H2O: soluble
ethanol: soluble
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
起源
Teva
SMILES 字串
Cl[H].CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
基因資訊
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges