Merck
M-009
Supelco
(±)-甲基苯丙胺标准液 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15N
CAS号:
分子量:
149.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(NC)CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
MYWUZJCMWCOHBA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲基苯丙胺是苯乙胺和安非他明类精神兴奋药,代名为“ meth”、“ ice”和“ glass”。该Snap-N-Spike®参考溶液适用于临床毒理学研究、运动检测、法医分析或尿液药物检测等LC/MS或GC/MS应用。甲基苯丙胺的右旋异构体是一种药物,以商品名Desoxyn®出售,用于治疗ADHD和肥胖症。
應用
  • 动物中甲基苯丙胺使用障碍和复发建模:大鼠脑中的短期和长期表观遗传、转录和生化后果:本研究探讨了(±)-甲基苯丙胺在神经化学研究中的用途,具体而言是研究了其对大鼠大脑的短期和长期表观遗传、转录和生化影响。该研究突出了甲基苯丙胺作为研究用化学品对于我们了解成瘾和复发机制的重要性(Elhadi K, et al., 2023)。
  • 作为物质使用障碍免疫疗法的疫苗:本综述重点介绍了一种使用(±)-甲基苯丙胺来开发用于治疗药物使用障碍的疫苗的创新方法。它展现了先进药物在治疗成瘾的免疫疗法设计中的应用 (Kosten TR, 2024)。
  • 澳大利亚医疗服务提供者对于针对甲基苯丙胺使用障碍实施应急管理的思考:本文讨论了(±)-甲基苯丙胺在甲基苯丙胺使用障碍治疗的应急管理策略中的实际应用,反映了医疗保健提供者在现实世界中的挑战和解决方案(Clay S, et al., 2024)。
  • 更正:美国性少数群体和性别少数群体在2017-2022年间为期4年的全国前瞻性队列研究中的PrEP摄入和甲基苯丙胺使用模式:本更正通知涉及一项研究,该研究调查了甲基苯丙胺的使用模式及其对公共卫生的可能影响,尤其是在性少数群体和性别少数群体预防医学策略中的可能影响(Guo Y, et al., 2024)。
  • 大麻二酚治疗甲基苯丙胺诱导的复发和行为致敏的circRNA-miRNA mRNA网络的鉴定:这项研究展示了以(±)-甲基苯丙胺来探索与药物成瘾和复发相关的基因组和分子途径,为使用大麻二酚的潜在治疗方法提供了见解(Liu L, et al., 2024)。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Desoxyn is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
访问文档库
Emily E Reichard et al.
Pharmaceutical research, 33(12), 2954-2966 (2016-11-04)
Methamphetamine (METH) abuse is a worldwide drug problem, yet no FDA-approved pharmacological treatments are available for METH abuse. Therefore, we produced an anti-METH single chain antibody fragment (scFv7F9Cys) as a pharmacological treatment for METH abuse. ScFv's have a short half-life
实验方案
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine