特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−70°C
SMILES字符串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
一般描述
5α-二氢睾酮(DHT)是一种类固醇激素,是天然雄激素睾酮的代谢物,通过 NADPH 依赖性酶 5α-还原酶的作用形成。它涉及广泛的疾病,例如男性秃发、良性前列腺增生、以及前列腺癌等。作为合成代谢类固醇,DHT也被用作性能增强药物,以促进肌肉生长。
应用
- 使用台式气相色谱-质谱联用法(GC-MS)同时分析人血清样品中的睾酮和 5α-二氢睾酮
- 通过液相色谱-电喷雾电离-串联质谱法(LC/ESI-MS/MS)测定睾酮和 5α-二氢睾酮在吡啶酸及其类似物的质子亲和衍生反应中的含量
- 通过气相色谱-串联质谱法(GC-MS/MS)测定黑头鲦鱼血浆和睾丸样品中的睾酮和 5α-二氢睾酮
- 根据世界反兴奋剂机构(WADA)的要求,采用高分辨率全扫描-电喷雾-液相色谱(HR-FS-ESI-LC)结合四极轨道阱质谱(Q/Orbitrap MS)对尿样中表睾酮、睾酮、5α-二氢睾酮、去氢表雄酮、雄酮和乙胆甾醇酮进行多残留筛选。
- 通过稳定同位素稀释液相色谱-电喷雾电离-串联质谱法(SID-LC-ESI-MS/MS)对使用吡啶甲酸进行衍生化后的 9 种羟基雄激素及其偶联物进行定量分析
特点和优势
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.