方案
≥99% (titration)
表单
powder
储存条件
dry at room temperature
杂质
≤1.0% water
颜色
white
pH值(酸碱度)
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
有效pH范围
5.5-6.7
pKa
6.1
密度
1.23 g/cm3 at 20—25 °C
1.27 g/cm3 at 20—25 °C
应用
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
SMILES字符串
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
MES缓冲液是专为生物学和生化应用开发的Good′s缓冲液之一,在各种研究中发挥重要作用。这种两性离子吗啉缓冲液特别有价值的一点是它在5.5~6.7的pH范围内具有缓冲能力。尤其是MES缓冲液不会与环境和生物学研究所用的大多数金属形成络合物。它易溶于水却极难溶于脂质,因而无法透过膜。
这种缓冲液应用广泛,可用于在细胞培养基、基于蛋白的缓冲配方和电泳缓冲液中维持环境稳定。其重要性也见于抗体、多肽、蛋白质、血液成分和生长因子的纯化过程。MES缓冲液也是毛细管电色谱的良好选择,具有很低的离子迁移率。重要的是,它可作为二甲胂酸盐和非两性离子缓冲液(如柠檬酸盐和苹果酸盐)等有毒试剂的更安全的替代品。在各种实验环境中,MES缓冲液也用于精细调节生长培养基的pH值,稳定酶溶液,并可作为PAGE电泳缓冲液的成分。
这种缓冲液应用广泛,可用于在细胞培养基、基于蛋白的缓冲配方和电泳缓冲液中维持环境稳定。其重要性也见于抗体、多肽、蛋白质、血液成分和生长因子的纯化过程。MES缓冲液也是毛细管电色谱的良好选择,具有很低的离子迁移率。重要的是,它可作为二甲胂酸盐和非两性离子缓冲液(如柠檬酸盐和苹果酸盐)等有毒试剂的更安全的替代品。在各种实验环境中,MES缓冲液也用于精细调节生长培养基的pH值,稳定酶溶液,并可作为PAGE电泳缓冲液的成分。
应用
MES已被用作洗脱缓冲液组分,可从α2-巨球蛋白亲和柱上洗脱血浆。在抗体与微粒结合过程中,这种成分用作活化缓冲液。在创建创建用于病原体检测的微流集成表面等离振子共振(SPR)平台的过程中,MES可用于微通道官能化。
可用作培养基的碳酸氢盐缓冲液‐
特点和优势
- 经检测确认重金属污染水平低,适合各种应用
- 有效缓冲范围pH 5.5-6.7 (25 °C),pKa 6.1 (25 °C)
- 极易溶于水
- 金属离子结合性极弱
- 细胞毒性低于Tris和磷酸盐等缓冲液
- 大范围pH值内保持稳定
- 紫外吸收低,反应性极弱
质量
低水分
可比产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare, Abhay P., et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24 (1), 25-34 (2011)
Portable microfluidic integrated plasmonic platform for pathogen detection
Tokel, Onur, et al.
Scientific Reports, 2015, 9152-9152 null
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip
Song, Jae-Young, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip.
Song JY, Lee CH, Choi EJ, Kim K, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, Carlos MH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
实验方案
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.