主要文件
1.06126
Millipore
2-吗啉乙磺酸一水合物
buffer substance MES
别名:
2-吗啉乙磺酸一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161703
EC索引号:
224-632-3
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
powder
pH值(酸碱度)
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解性
80 g/L
堆积密度
570 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
缓冲物质MES
应用
2-吗啉乙磺酸一水合物缓冲物质MES。CAS 145224-94-8,pH 3.6(10 g/l,H₂O,20 °C)。
分析说明
含量测定(碱量滴定法,以无水物计)≥ 99 %鉴别(IR光谱)通过测试UV吸收(250 nm,50 g/l,1 cm,水)≤ 0.05氯化物(Cl)≤ 0.005 %硫酸盐(SO₄)≤ 0.005 %重金属(以Pb计)≤ 0.0005 %Na(钠)≤ 0.005 %水(根据卡尔费休法)7.0 - 9.0 %生物缓冲液,在20 °C下pKa6.15
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3