Merck
M5287
Sigma-Aldrich
MES 水合物
≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra
别名:
2-吗啉基乙磺酸水合物, 2-(N-吗啉基)乙磺酸 水合物, 4-吗啉乙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO4S · xH2O
分子量:
195.24 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
eCl@ss:
32129211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
产品线
BioXtra
方案
≥99.5% (titration)
表单
crystalline powder
储存条件
dry at room temperature
杂质
Insoluble matter, passes filter test
灼烧残渣 (900 °C)
≤0.05%
颜色
white
pH值(酸碱度)
2.5-4.0 (0.5 M in H2O)
有效pH范围
5.5-6.7
pKa 
6.1
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
water: 335.3 g/L at 20 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.005%
痕量阳离子
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸附
≤0.020 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.025 at 260 in H2O at 0.5 M
应用
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
储存温度
room temp
SMILES字符串
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MES 水合物缓冲液(2-(N-吗啉乙磺酸一水合物)是一种两性离子生物缓冲液,广泛应用于生物学、环境和生物化学应用。它的pKa值为6.1, 是生理pH下缓冲溶液的首选试剂。作为20世纪60年代开发出的Good′s缓冲液之一,MES 水合物满足以下严格标准:中值pKa,最大水溶性,在所有其他溶剂中的最小溶解度,最小盐效应,不同温度下的稳定性,化学和酶学稳定性,在可见光或紫外光谱范围的最小吸收,易于合成。MES 一水合物′的特性,如低紫外吸收率、最小反应性、pH 稳定性、水溶性,令其成为一种 Good′s缓冲液。
MES 水合物缓冲液也具有高水溶性和最低的金属离子结合能力,这些特性使其成为各种应用的理想选择:
  • 细胞生物学。由于其细胞毒性低于其它缓冲液,如Tris和磷酸盐,MES 水合物缓冲液常常是缓冲细胞培养基的首选试剂。
  • 蛋白质纯化和提取:在宽pH范围的稳定性和最低的金属离子结合能力使得 MES 水合物缓冲液成为蛋白质纯化和提取过程中的重要试剂。
  • 凝胶电泳:在变性凝胶电泳中,MES 水合物缓冲液常被用作电泳缓冲液,从而确保可靠的蛋白分离和分析结果。
应用
MES水合物已被用于:
  • BACE1酶提取中提取缓冲液的成分
  • 用于测定成纤维细胞中5,10-次甲基四氢叶酸合成酶(MTHFS) 活性的反应混合物的成分
  • 用于mAb 或GST融合蛋白与羧酸盐改性聚苯乙烯乳胶(CML)珠偶联的MES偶联缓冲液的成分
  • 调节荧光标记用溶液的pH 值
  • 作为电泳缓冲液的成分
特点和优势
  • 经测试证实重金属污染浓度低,从而确保其适用于各种应用
  • pKa值为6.1 (25 °C),可在pH 5.5-6.7 (25 °C) 范围内缓冲
  • 易溶于水
  • 最低的金属离子结合能力
  • 细胞毒性低于其它缓冲液如Tris和磷酸盐
  • 在很宽的pH范围内保持稳定
  • 低紫外吸收率
  • 反应性极低
制备说明
可通过NaOH滴定至所需的pH值,制备使用MES的缓冲液。也可将MES和MES钠盐的储备溶液混合,达到所需的pH。目前已公布了使用储备溶液制备指定 pH 缓冲液的标准混比表。不建议在pH 7.4的缓冲液中使用MES;此时应考虑其他缓冲液。
储存及稳定性
溶液可在2-8°C条件下稳定保存数月。通过0.2uM过滤器过滤灭菌。不建议对任何磺酸缓冲液进行高温高压灭菌。如果缓冲液必须不含核酸酶,请先处理水,然后在高温高压灭菌后添加缓冲液。MES溶液高压蒸汽灭菌后,会变成黄色(尽管pH值并未明显变化)。黄色分解产物具体成分未知。
其他说明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Swedish APP mutation alters the effect of genetically reduced BACE1 expression on the APP processing.
Rabe S, et al.
Journal of Neurochemistry, 119 (1), 231-239 (2011)
5, 10-methenyltetrahydrofolate synthetase deficiency causes a neurometabolic disorder associated with microcephaly, epilepsy, and cerebral hypomyelination.
Rodan, LH et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 125, 118-126 null
High-sensitivity detection and quantitative analysis of native protein-protein interactions and multiprotein complexes by flow cytometry.
Schrum AG, et al.
Science Signaling, 2007 (389), pl2-pl2 (2007)
Synthesis and characterization of thiolated ?-cyclodextrin as a novel mucoadhesive excipient for intra-oral drug delivery
Ijaz M et al.
Carbohydrate Polymers, 132, 187-195 (2015)
Capillary electrophoresis microchips for separation and detection of organophosphate nerve agents
Wang J et al.
Analytical Chemistry, 73, 1804-1808 (2001)
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。