产品名称
钙黄绿素蓝, fluorescent dye
表单
powder
技术
titration: suitable
颜色
white to light yellow
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL
荧光
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
适用性
suitable for indicator for EDTA titration
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC1=CC(=O)Oc2c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc12
InChI
1S/C15H15NO7/c1-8-4-14(22)23-15-9(8)2-3-11(17)10(15)5-16(6-12(18)19)7-13(20)21/h2-4,17H,5-7H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
RJPSHDMGSVVHFA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。