质量水平
旋光性
[α]25/D +159°, c = 1 in H2O
分子量
average Mn 1310
标记范围
1.6-2.0 mol CH3 per unit anhydroglucose
颜色
white
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES字符串
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChI key
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 缓冲剂添加剂,通改良胶束电动毛细管色谱法(MEKC)结合激光诱导荧光检测有效分离氨基磷脂。
- 流动相添加剂,用于常规和纳米液相色谱法(nano-LC)分析商业片剂制剂中的R,S-萘普生混合物。
- 高效液相色谱法(HPLC)测定生物样品中分析物的分析标准品。
- 毛细管电泳法分离药物制剂中瑞格列奈对映异构体的手性选择剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
368.6 °F
闪点(°C)
187 °C