产品名称
钙黄绿素, Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
描述
mixed isomers
表单
powder
技术
titration: suitable
颜色
yellow to brown
溶解性
NaOH: 50 mg/mL
荧光
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
适用性
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2c(Oc3cc(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)cc1O
InChI key
DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 全细胞染色
- 组织形态学和微计算机断层扫描
- 标记活性骨形成表面
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。