推荐产品
检测方法
fluorometric
一般描述
活死细胞活力测定试剂盒是一种快速简便的三色测定方法,用于测量细胞活力。该试剂盒由Calcein-AM(活细胞染色)、碘化丙(死细胞染色)和Hoechst 33342(所有细胞染色)组成。该试剂盒已优化为3D细胞培养(球体、人体类器官和3D基质)和2D细胞培养(多种细胞类型)。该试剂盒可用于流式细胞术,荧光显微镜和荧光微孔板阅读器。该试剂盒根据细胞膜完整性和酯酶活性测定细胞活力。
一个试剂盒包含的试剂足够5 × 24孔板或12 × 96孔板使用。
<bold>优势:</bold>
1.针对3D细胞培养、球形细胞培养、类器官培养、2D细胞培养和流式细胞术进行了测试和优化。
2.易于使用和快速协议。
3.与其他产品相比,Calcein AM和Hoechst染料更强。
光谱属性
Calcein AM:Ex/Em:490/515 nm(绿色)
碘化丙啶:Ex/Em:535/617 nm(红色)
Hoechst 33342:Ex/Em:361/486 nm(蓝色)
协议:
2D单层细胞培养、3D细胞培养、3D球体和3D类器官的染色方案包括在数据表中。
一个试剂盒包含的试剂足够5 × 24孔板或12 × 96孔板使用。
<bold>优势:</bold>
1.针对3D细胞培养、球形细胞培养、类器官培养、2D细胞培养和流式细胞术进行了测试和优化。
2.易于使用和快速协议。
3.与其他产品相比,Calcein AM和Hoechst染料更强。
光谱属性
Calcein AM:Ex/Em:490/515 nm(绿色)
碘化丙啶:Ex/Em:535/617 nm(红色)
Hoechst 33342:Ex/Em:361/486 nm(蓝色)
协议:
2D单层细胞培养、3D细胞培养、3D球体和3D类器官的染色方案包括在数据表中。
储存及稳定性
在-20oC或更低环境中避光保存。小瓶可以冷冻和解冻多达10次。使用前,让小瓶解冻至室温并短暂离心。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
商品
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
相关内容
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.