一般說明
即用型Cas9慢病毒颗粒可用于转导多种细胞。Cas9 杀稻瘟菌素慢病毒颗粒可有效将Cas9整合到分裂和非分裂细胞的基因组中,用于CRISPR基因组编辑。使用方便的即用型慢病毒颗粒可稳定整合Cas9和Blast,并且能够避免冗长的慢病毒生产过程。
應用
功能基因组学/筛选/靶标验证/基因组编辑
成分
200 µl纯化慢病毒颗粒(p24检测所得最小滴度为1 X 106TU/ml),仅表达Cas9,具有杀稻瘟菌素抗性。
聯結
点击这里 订购gRNA质粒和病毒。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
全基因组功能缺失筛查是发现生物过程背后的基因和途径的有效方法。现在,每个基因都可通过两个优化的 gRNA 完全敲除。通过最大限度减少克隆数量,可确保尽可能特异性的筛选,同时控制时间和成本。