Merck
CAS9P
Sigma-Aldrich
Cas9 质粒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106610
NACRES:
NA.51
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
包裝
vial of 50 μL
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
啟動子
Promoter name: CMV
選擇
kanamycin
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cas9表达质粒使用CMV启动子实现Cas9强瞬时表达。您可以使用MluI和NheI酶切将CMV替换为其它启动子。而且还可使用XbaI酶切将Cas9表达质粒线性化,以实现基于T7的mRNA表达。
應用
功能性基因组学/靶点验证
  • 在多种细胞系中进行基因敲除
  • 对不适合于RNAi的基因进行完全敲除
  • 建立基因敲入细胞系,将启动子、融合标签或报告基因整合到内源性基因中
成分
1管含1µg 的Cas9质粒。
请注意,该产品不含向导RNA序列。向导RNA必须通过定制CRISPR产品选项卡单独购买。
原則
CRISPR/Cas是细菌和古细菌的一种防御系统,可用来对抗入侵的病毒和质粒。来自酿脓链球菌的II型CRISPR/Cas系统包含两种分子元件,即一个Cas9蛋白和一个非编码向导RNA(gRNA),该系统经过基因改造而被用于真核系统中。Cas9核酸内切酶可在单个gRNA的引导下,在指定基因组位置上引入DNA双链断裂(DSB)。与锌指核酸酶(ZFN)诱导的DSB相似,细胞随后会激活内源性DNA修复程序,即非同源性末端接合(NHEJ)或同源重组修复机制(HDR),对目标DSB进行修复。
外觀
Sigma Cas9 质粒DNA的产品形式是浓度为20ng/μl的50μl溶液。
準備報告
Sigma CRISPR质粒产品为小量提取包装,可能不适用于转染到特殊类型的细胞中。为得到最佳结果,我们建议在转染前使用无内毒素的DNA纯化试剂盒大量提取质粒。
其他說明
为了介导DNA双链断裂,必须与U6-gRNA质粒一起使用。
文献中使用的标准转染浓度范围为≥1.0 ug/μl且≤5 uL的Cas9质粒结合≥1.0 ug/μl且≤5 ul的U6-gRNA质粒。(上述所有浓度均假设是对0.5~1百万个细胞进行核转染)
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yan Wang et al.
Reproduction (Cambridge, England), 160(3), 353-365 (2020-06-11)
In this study, we investigated a gene-edited (Zp2MT/MT) rat model of infertility caused by the failure to express the zona pellucida glycoprotein 2 (ZP2) due to the significant reduction of mRNA amount. We examined the defects in the zona pellucida
实验方案
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
了解CRISPR Cas9、定义和工作原理。CRISPR是一种全新、实惠的基因组编辑工具,可让所有人掌握基因组编辑。
相关内容
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics是CRISPR、Cas9、合成向导RNA(sgRNA)和锌指核酸酶(ZFN)等基因编辑和沉默技术的领先提供者。
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).