生化/生理作用
琥珀酰Con A是活性二聚体(二价)形式,不会重新聚集形成高于pH值5.6的四聚体。琥珀酰化过程大大降低了凝集活性,但保留了与甘露糖或葡萄糖残基的反应性。
包裝
根据蛋白质含量包装。
品質
高度纯化。
外觀
包含磷酸钠
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges