推荐产品
種類
Type IV
品質等級
形狀
lyophilized powder
效力
<64 μg per mL agglutination activity
雜質
Carbohydrate, essentially free
salt, essentially free
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
伴刀豆球蛋白A(con A)是从刀豆中精制的植物凝集素。它是一种四聚体蛋白,有四个相同的28kDa亚基。Con A具有连接多种糖蛋白的甘露糖残基的能力,并且可以刺激淋巴细胞。
應用
来自刀豆(Canavalia ensiformis)的伴刀豆球蛋白A已被用于:
- 作为T淋巴细胞有丝分裂原在淋巴细胞增殖测定中确定与有机氯污染物(OC)的相关性
- 用于体外刺激T细胞杂交瘤、 BW5147细胞和原代CD4+ T细胞进行T细胞疫苗接种和肝炎的诱导
- 在抑制小鼠T细胞增殖试验中刺激小鼠脾细胞
- 在有丝分裂原测定中刺激脾脏
生化/生理作用
刀豆素 A 无血型特异性,但对末端 α-D-甘露糖基和 α-D-葡糖基残基具有亲和力。需要 Ca2+ 和 Mn2+ 离子存在才能显示活性。刀豆素 A 在 pH 6.5 或更低的条件下解离为二聚体。pH 在 5.8 至 7.0 之间时,刀豆素 A 以四聚体形式存在;pH 高于 7.0 时,形成更高的聚合体。根据聚合程度不同,刀豆素 A 可能显示出具有促有丝分裂的活性。琥珀酰化可以生成一种能够在 pH 高于 5.6 时仍保持二聚体形式的活性二聚体。
品質
通过特定亲和层析法进行高度纯化
分析報告
据报道,凝集活性以μg/ml表示,并且在Ca2+ 和Mn2+ 浓度为1 mg/ml、pH 6.8的磷酸缓冲盐溶液中进行连续稀释测定。该活性是在25°C下孵育1小时的2%人红细胞悬浮液可以凝集的最低浓度。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(12), 6585-6591 (2010-05-22)
Administration of attenuated pathogenic T cell clones, a procedure known as T cell vaccination, induces CD8+ T cells specific for peptides derived from the Vbeta-chain of the TCR presented by the MHC class Ib molecule, Qa-1 expressed on the vaccine
Effects of organochlorine contaminants on loggerhead sea turtle immunity: comparison of a correlative field study and in vitro exposure experiments
Environmental Health Perspectives, 114(1), 70-76 (2005)
Control of T Cell Reactivation by Regulatory Qa-1-Restricted CD8+ T Cells
Journal of Immunology (2010)
Animal Models of Liver Diseases
Animal Models for the Study of Human Disease, 313-339 (2017)
Rutin has therapeutic effect on septic arthritis caused by Candida albicans
International Immunopharmacology, 9(2), 207-211 (2009)