Merck
C7555
Sigma-Aldrich
伴刀豆球蛋白A 来源于洋刀豆 (刀豆)
agarose conjugate, Type VI, saline suspension
别名:
ConA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161501
NACRES:
NA.32
生物源
Canavalia ensiformis
共軛
agarose conjugate
種類
Type VI
形狀
saline suspension
標籤範圍
15-30 mg concanavalin A protein per mL
基質
cross-linked 4% beaded agarose
基質活化
cyanogen bromide
基質結合
amino
基質墊片
1 atom
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
从刀豆(Canavalia ensiformis)中分离的伴刀豆球蛋白A(Con A)是甘露糖或葡萄糖特异性结合凝集素。凝集素是四聚体,每个亚基都具有糖结合位点。Con A可以通过葡萄聚糖亲和层析分离。
應用
伴刀豆球蛋白A(Con A)已用于酶的固定化。
用于纯化含甘露糖的糖蛋白。
生化/生理作用
伴刀豆球蛋白A(Con A)是一种T细胞有丝分裂原,可激活淋巴细胞。
Con A可通过自噬诱导肿瘤细胞死亡。
刀豆素 A 无血型特异性,但对末端 α-D-甘露糖基和 α-D-葡糖基残基具有亲和力。需要 Ca2+ 和 Mn2+ 离子存在才能显示活性。刀豆素 A 在 pH 6.5 或更低的条件下解离为二聚体。pH 在 5.8 至 7.0 之间时,刀豆素 A 以四聚体形式存在;pH 高于 7.0 时,形成更高的聚合体。根据聚合程度不同,刀豆素 A 可能显示出具有促有丝分裂的活性。琥珀酰化可以生成一种能够在 pH 高于 5.6 时仍保持二聚体形式的活性二聚体。
外觀
悬浮于1.0 M NaCl+0.1 M磷酸钾,pH值6.0中,含1 mM CaCl2、1 mM MgCl2和1 mM MnCl2,含防腐剂
分析報告
在报道中,凝集活性以μg/ml表示,并且是在含有1mg/mL Ca 2+和Mn 2+的磷酸盐缓冲盐水(pH 6.8)的系列稀释液中进行测定的。该活性是在25℃孵育1小时后,对2%人红细胞悬浮液进行凝集所需的最低浓度。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Biosensoric flow-through method for the determination of cysteine sulfoxides
Krest I and Keusgen M
Analytica Chimica Acta, 469, 155-164 (2002)
Monovalent derivatives of concanavalin A
Fraser AR, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 790-794 (1976)
Thomas Dugé de Bernonville et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1072, 391-405 (2013-10-19)
Proteomic analysis of xylem sap has recently become a major field of interest to understand several biological questions related to plant development and responses to environmental clues. The xylem sap appears as a dynamic fluid undergoing changes in its proteome
Development of a biosensor specific for cysteine sulfoxides
Keusgen M, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 18, 805-812 (2003)
Richard C and Geoffrey S
Immunology (2009)