特點和優勢
Hystem水凝胶细胞培养支架可定制且不含动物成分,可提供复杂的三维环境,使细胞能够像在体内一样增殖。
- 可定制——多细胞生物中的每种不同细胞类型都有其自己独特的微环境。Hystem可以灵活地调整培养细胞的环境,以模仿其体内对应物并优化增殖和分化。
- 不含动物成分——Hystem作为合成的透明质酸基质,可以完全控制细胞环境。所有成分均特征明确,一致且为非动物源。
- 具有生物学上的准确性-Hystem水凝胶富含透明质酸,可紧密模拟生活中发现的复杂的三维细胞环境,从而为培养细胞提供最佳环境。
Hystem试用试剂盒使得研究人员能够自行对Hystem技术进行评估,并确认Hystem是否对于他们的研究是正确的选择。
研究人员可以借助Hystem定制ECM蛋白、细胞附着因子和生长因子的掺入以及水凝胶的弹性和细胞掺入(包封或表面镀层),以创建其细胞所需的特定3D环境。
HyStem已被成功用于扩增人胚胎干细胞 (H9s)、脐带血 CD23+干细胞、肝脏干细胞和肝祖细胞。
Hystem被建议用于体内实验。
Hystem提供最少数量的细胞附着位点。 如果需要,研究人员可以掺入自己选择的粘附因子。
研究人员可以借助Hystem定制ECM蛋白、细胞附着因子和生长因子的掺入以及水凝胶的弹性和细胞掺入(包封或表面镀层),以创建其细胞所需的特定3D环境。
HyStem已被成功用于扩增人胚胎干细胞 (H9s)、脐带血 CD23+干细胞、肝脏干细胞和肝祖细胞。
Hystem被建议用于体内实验。
Hystem提供最少数量的细胞附着位点。 如果需要,研究人员可以掺入自己选择的粘附因子。
法律資訊
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
其他客户在看
Analytical chemistry, 92(3), 2794-2801 (2020-01-15)
Here, we develop an injection molded microfluidic approach for single cell analysis by making use of (1) rapidly curing injectable hydrogels, (2) a high density microfluidic weir trap array, and (3) reversibly bonded PDMS lids that are strong enough to
商品
Hystem 3D水凝胶基于胞外基质的主要成分透明质酸。3D细胞培养可采用Hystem水凝胶完成。
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
透明质酸是细胞外基质的一种主要成分。它是最简单的糖胺聚糖,具有多种生物学作用。