Merck
MP0030
Sigma-Aldrich
LookOut® 支原体消除试剂盒
别名:
Mycoplasma contamination treatment
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
用途
 kit sufficient for 5 mL mycoplasma elimination
品質等級
包裝
pkg of 1 kit
儲存條件
protect from light
技術
PCR: suitable
應用
detection
microbiology
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该试剂盒由可靠地、完全地消除支原体污染的生物制剂混合组成。在大多数应用中,使用该试剂进行初步处理足以消除支原体。 后续可使用抗生素处理进一步抑制和失活剩余的支原体
應用
LookOut®支原体消除试剂盒的开发旨在快速、有效地消除细胞培养物中的支原体污染。
特點和優勢
  • 最低的试剂细胞毒性
  • 高效
  • 保留正常细胞特征
適合性
LookOut®支原体消除试剂盒适用于消除细胞和病毒培养物中的柔膜菌纲及相关微生物(支原体、无胆甾原体、螺原体和虫原体)。它不能有效去除衣原体培养物中的支原体污染。
法律資訊
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
相關產品
产品编号
说明
价格
访问文档库
Optimized PCR-based Detection of Mycoplasma
Dobrovolny PL and Bess D
Journal of Visualized Experiments, 52 (2011)
商品
Know when to use antibiotics to prevent bacterial or fungal, mycoplasma, or viral contamination in cell culture and find suitable antibiotics or other biological agents.
通过PCR法、DNA染色法和培养法检测细胞培养中的支原体污染。探索我们的支原体预防、清除和检测试剂盒。
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
查看所有结果
实验方案
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.