Merck
HYSHP020
Sigma-Aldrich
HyStem ®-HP 细胞培养支架试剂盒
For 7.5 mL of hydrogel scaffold solution
别名:
Cell Culture Scaffold, HP Cell Culture Kit, HyStem-HP Scaffold Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
一般說明
HyStem®-HP细胞培养支架试剂盒为优化干细胞培养基质提供了一个极好的起点,在该基质中缓慢释放的生长因子对于重建干细胞生态位至关重要。 为了影响特定的细胞性能,可以将生长因子或ECM蛋白添加到HyStem-HP水凝胶中。 与动物来源的ECM产品不同,该试剂盒包含三个完全化学成分的成分,这些成分无免疫原性:
  • HyStem ®-HP -一种巯基修饰的透明质酸(天然 ECM 的主要成分)、羧甲基透明质酸-硫代丙酰肼(CMHA-S、CMHA-DTPH、羧甲基透明质酸-DTPH)和肝素硫代丙酰肼 (HP-DTPH)。HyStem-HP(CMHA-DTPH 与 HP-DTPH)含有 99.7 wt%CMHA-DTPH 和 0.3 wt%HP-DTPH。
  • Gelin-S – 一种巯基修饰的明胶(变性胶原)、羧甲基明胶-硫代丙酰酰肼 (GTN-DTPH、羧甲基明胶-DTPH)
  • Extralink ® – 一种巯基反应交联剂、聚乙二醇二丙烯酸酯 (MW = 3,400 g/mole,PEGDA)
特點和優勢
Hystem-HP 水凝胶细胞培养支架可定制、具有良好的特征和一致性,提供了一个复杂的三维环境,细胞能够在其中增殖,就像在 体内 一样。
  • 可定制-多细胞生物中的每种不同细胞类型都有其自己独特的微环境。 Hystem-HP提供了灵活的功能,可以调整培养细胞的环境,以模仿其体内对应物,并优化增殖和分化。
  • 合成-与模糊提取的ECM替代品相比,Hystem-HP作为合成基质,可更好地控制细胞环境。 所有成分均具有良好的特性,并且配方一致。 Hystem-HP包含透明质酸(合成)、Extralink(合成)、Gelin-S(猪)、肝素和水。
  • 生物学上准确-Hystem-HP水凝胶富含透明质酸和变性胶原蛋白,可密切模拟生活中的复杂三维细胞环境,为培养细胞提供了最佳环境。
Hystem-HP可通过硫醇化肝素实现离子结合并缓慢释放生长因子。 生长因子可以通过基质而非细胞培养基进行整合。 Hystem-HP还可以通过Gelin-S(硫醇化明胶)附着多种细胞类型。
借助Hystem-HP,研究人员可以定制ECM蛋白和生长因子的掺入以及水凝胶的弹性和细胞掺入(包囊或顶板),以创建其细胞所需的特定3D环境。
Hystem-HP已经被推荐用于 体内 体外 实验。
法律資訊
Extralink is a registered trademark of Glycosan BioSystems, Inc.
Gelin is a trademark of Biopharm Ltd.
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Guangyue Li et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 3319056-3319056 (2022-10-21)
Advanced glycation end products (AGEs) accumulate in the bone tissue of patients with diabetes mellitus, resulting in oxidative stress, poor bone healing, or regeneration. Irisin, a novel exercise-induced myokine, is involved in the regulation of bone metabolism. However, the effects
商品
Hystem 3D水凝胶基于胞外基质的主要成分透明质酸。3D细胞培养可采用Hystem水凝胶完成。
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
透明质酸是细胞外基质的一种主要成分。它是最简单的糖胺聚糖,具有多种生物学作用。
查看所有结果