應用
该产品提供了立体培养环境,可以促进细胞的生长和迁移,已被证实可以支持多种类型细胞的增殖,包括人胚胎干细胞、神经干细胞、神经细胞、神经胶质细胞、星形胶质细胞、成纤维细胞、肝实质细胞及角质形成细胞等。
成分
MaxGel ECM 含有多种人细胞外基质成分,包括胶原蛋白、层粘蛋白、纤连蛋白、腱生蛋白、弹性蛋白以及大量的蛋白聚糖及粘多糖等。这种基底膜提取物可以高效地重现上皮细胞与间质在皮肤发育及器官型细胞培养过程中的协同作用。
注意
在-70℃温度下,MaxGel可以至少稳定保存一年。
其他說明
Approximate volume per well is 75 μl
法律資訊
MaxGel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
PloS one, 4(4), e5042-e5042 (2009-04-07)
Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia is a severe disease caused by S. aureus strains carrying the Panton Valentine leukocidin (PVL) genes (lukS-PV & lukF-PV) encoded on various bacteriophages (such as phiSLT). Clinical PVL+ strains isolated from necrotizing pneumonia display an increased
商品
Human cell derived basement membrane extract (BME) hydrogel for 3D cell culture of primary cell, stem cell and xenograph cancer models.
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
水凝胶是最常用的 3D 细胞培养系统。了解关于该技术的更多信息(什么是水凝胶?如何使用水凝胶?)